Tisk…
Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 956 CZK
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
Methyl-3-mercaptopropionate 98%
Methyl-3-mercaptopropionate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Bod varu: 54 °C (1013 hPa)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
MDL Number: MFCD00004895
CAS číslo: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %