Tisk…
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
137410250 137410050
ACRO137410250EA 5040 CZK
ACRO137410250 ACRO137410050
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Vzorec: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Bod varu: 75…76 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,059 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004896
CAS číslo: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
UN: 3334
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %