Tisk…

Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


MQ200

D152927-1L D152927-500ML
SIALD152927-1LEA 3020 CZK
SIALD152927-1L SIALD152927-500ML
Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl carbonate
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90.08
Bod varu: 90
Bod tání: 0.5…4.7 °C
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008420
CAS číslo: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR