Tisk…
Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
517127-100ML 517127-1L 517127-2L
SIAL517127-100MLEA 2050 CZK
SIAL517127-100ML SIAL517127-1L SIAL517127-2L
Dimethyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl carbonate
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90.08
Bod varu: 90
Bod tání: 0.5…4.7 °C
Hustota: 1.07
Bod vzplanutí: 18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008420
CAS číslo: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117