Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
D91551-1L
D91551-2.5L
D91551-250ML
D91551-18L
D91551-4L
SIALD91551-1LEA
4420
CZK
SIALD91551-1L
SIALD91551-2.5L
SIALD91551-250ML
SIALD91551-18L
SIALD91551-4L
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylkarbonát
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Bod varu: 127 °C (1013 hPa) Bod tání: –43 °C Hustota: 0,9751 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009107 CAS číslo: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 13,03815 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...