Tisk…

Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


MQ100

517135-100ML 517135-1L
SIAL517135-100MLEA 2780 CZK
SIAL517135-100ML SIAL517135-1L
Diethylkarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylkarbonát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13
Bod varu: 127
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0.9751 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009107
CAS číslo: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR