Diethylkarbonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02898.0100
8.02898.0500
8.02898.1000
8.02898.0100EA
821
CZK
8.02898.0100
8.02898.0500
8.02898.1000
Diethylkarbonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylkarbonát
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Bod varu: 127 °C (1013 hPa) Bod tání: –43 °C Hustota: 0,9751 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009107 CAS číslo: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 13,03815 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -43 °C |
Molar Mass | 118.13 g/mol |
Boiling Point | 126 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11 hPa (20 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.384 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.4 - 11.0 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point | 445 °C |
Evaporation number | 14 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |