Diethylkarbonát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12477.0D
A12477.0F
A12477.AP
AB115877.2500
A12477.0DEA
11090
CZK
A12477.0D
A12477.0F
A12477.AP
ABCRAB115877.2500
Diethylkarbonát 99%
Diethylkarbonát
Purity: 99+%
CAS No.: 105-58-8
Molecular Formula: (CH3CH2O)2C=O
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 31°(87°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.975
Refractive Index: 1.3845
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -43°
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 956591
Merck Reference: 14,3780
UN No.: 2366
MDL No.: MFCD00009107
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ MW: 118.13 Bod varu: 126…128 °C Bod tání: –43 °C Hustota: 0.9751 Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009107 CAS číslo: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3 III Merck Index: 13,03815 |