Tisk…
Diethylkarbonát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114220010 114220025 114225000 114220100 114221000
ACRO114220010EA 2560 CZK
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100 ACRO114221000
Diethylkarbonát 99%
Diethylkarbonát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13
Bod varu: 126…128 °C (760 mmHg)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0.9751
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009107
CAS číslo: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g