Methyl myristate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10257.18
A10257.30
A10257.18EA
992
CZK
A10257.18
A10257.30
Methyl myristate ≥99%
Methyl myristate
Purity: 99%
CAS No.: 124-10-7
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point:
Vzorec:
C₁₅H₃₀O₂ Bod varu: 323 °C Bod tání: 18 °C Hustota: 0,855 Bod vzplanutí: >112 °C (234 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008983 CAS číslo: 124-10-7 EINECS: 204-680-1 |