Tisk…
Ethyl myristate
Dodavatel: Cayman Chemical
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 828 CZK
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Ethyl myristate
Ethyl myristate
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008984
CAS číslo: 124-06-1
EINECS: 204-675-4