Tisk…
Isopropyl myristate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
172472-1L 172472-25ML
SIAL172472-1LEA 5600 CZK
SIAL172472-1L SIAL172472-25ML
Isopropyl myristate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl myristate
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0…1 °C
Hustota: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008982
CAS číslo: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235