Tisk…
Isopropyl myristate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
412850250 412851000 412850010
ACRO412850250EA 817 CZK
ACRO412850250 ACRO412851000 ACRO412850010
Isopropyl myristate 96%
Isopropyl myristate
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Bod varu: 167 °C (9 mmHg)
Bod tání: 0 - 1 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008982
CAS číslo: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥95 %
Color scale ≤30 APHA
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g