Tisk…
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274208-10KG-K W274208-1KG-K W274208-20KG-K
SIALW274208-10KG-KEA 22720 CZK
SIALW274208-10KG-K SIALW274208-1KG-K SIALW274208-20KG-K
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 79,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009306
CAS číslo: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191