Tisk…
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
109258-100ML 109258-500ML
SIAL109258-100MLEA 958 CZK
SIAL109258-100ML SIAL109258-500ML
Methyl propionate, Sigma-Aldrich®
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 79,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009306
CAS číslo: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191