Tisk…
Methyl propionate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propanoic acid methyl ester
149050010 149052500
149050010.EA 4490 CZK
149050010. 149052500.
Methyl propionate 99+%
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 79.7
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0.915 g/cm³
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009306
CAS číslo: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
Merck Index: 12,06191
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g