Tisk…
ethylpropionát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16650.AK A16650.AU
A16650.AKEA 906 CZK
A16650.AK A16650.AU
ethylpropionát ≥99%
ethylpropionát
Purity: 99% CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -74° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 99 °C
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,891
Bod vzplanutí: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009308
CAS číslo: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3847