Tisk…
ethylpropionát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150500010 150500250 150505000 150500025
150500010.EA 1790 CZK
150500010. 150500250. 150505000. 150500025.
ethylpropionát 99+%
ethylpropionát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 99 °C (760 mmHg)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,887 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009308
CAS číslo: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (20/4°C) 0.888 to 0.891
Acid value ≤1 mg KOH/g