Tisk…
Butyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221104-1KG-K W221104-20KG-K W221104-9KG-K
SIALW221104-1KG-KEA 4550 CZK
SIALW221104-1KG-K SIALW221104-20KG-K SIALW221104-9KG-K
Butyl propionate, Sigma-Aldrich®
Butyl propionate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009448
CAS číslo: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623