Butyl propionate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20125.22
B20125.36
B20125.22EA
975
CZK
B20125.22
B20125.36
Butyl propionate ≥99%
Butyl propionate
Purity: 99%
CAS No.: 590-01-2
Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(101°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 144-146°
Merck Reference: 14,1587
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009448
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Bod varu: 144…146 °C Bod tání: –90 °C Hustota: 0,87 Bod vzplanutí: 38 °C (101 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009448 CAS číslo: 590-01-2 EINECS: 209-669-5 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,1587 |