Tisk…
Butyl propionate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propionic acid butyl ester
269480010 269482500
ACRO269480010EA 3610 CZK
ACRO269480010 ACRO269482500
Butyl propionate 99+%
Butyl propionate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 145 °C (760 mmHg)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009448
CAS číslo: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %