Tisk…
Methyl valerate, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
94560-1ML 94560-5ML
94560-1MLEA 1710 CZK
94560-1ML 94560-5ML
Methyl valerate, Supelco®
Methyl valerate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 126,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009478
CAS číslo: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&vid=4e04a00e31270eb3d2be638e2b6455dff66c246b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&vid=bc6d3aaf1e1367204270e06afd8dba06ef93950d&prid=web&clid=SAPDAM