Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246204-1KG-K
W246204-20KG-K
W246204-9KG-K
SIALW246204-1KG-KEA
1930
CZK
SIALW246204-1KG-K
SIALW246204-20KG-K
SIALW246204-9KG-K
Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl valerate
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 Bod varu: 145 Bod tání: –91 °C Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 35 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009479 CAS číslo: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 12,10042 |