Tisk…
Ethyl valerate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 923 CZK
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Ethyl valerate 99%
Ethyl valerate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 145 °C
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009479
CAS číslo: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10042
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %