Tisk…
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
260673-25G 260673-100G
SIAL260673-25GEA 1520 CZK
SIAL260673-25G SIAL260673-100G
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36,7 °C
Hustota: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
MDL Number: MFCD00009551
CAS číslo: 111-11-5
EINECS: 203-835-0