Tisk…
Methyl octanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 1100 CZK
8.14927.0025 8.14927.0100
Methyl octanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36,7 °C
Hustota: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009551
CAS číslo: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)