Tisk…
Methyl octanoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 1880 CZK
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
Methyl octanoate 99%
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 79 °C (12 mmHg)
Hustota: 0,878 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
MDL Number: MFCD00009551
CAS číslo: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g