Tisk…
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112321-100G 112321-5G
SIAL112321-100GEA 998 CZK
SIAL112321-100G SIAL112321-5G
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl octanoate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009552
CAS číslo: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813