Ethyl octanoate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
150510050
150511000
150515000
ACRO150510050EA
857
CZK
ACRO150510050
ACRO150511000
ACRO150515000
Ethyl octanoate 99+%
Ethyl octanoate
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,27 g/mol Bod varu: 206 °C (1013 hPa) Bod tání: –47 °C Hustota: 0,868 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009552 CAS číslo: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 13,03813 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20°C) 0.866 to 0.87 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |