Tisk…
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W504807-10KG W504807-1KG W504807-5KG W504807-SAMPLE
SIALW504807-10KGEA 22340 CZK
SIALW504807-10KG SIALW504807-1KG SIALW504807-5KG SIALW504807-SAMPLE
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Methyl stearate
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009005
CAS číslo: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959