Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5376-10G
S5376-50G
S5376-5G
SIALS5376-10GEA
10080
CZK
SIALS5376-10G
SIALS5376-50G
SIALS5376-5G
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Methyl stearate
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃ Bod varu: 355 °C (1013 hPa) Bod tání: 37…39 °C Hustota: 1,007 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009005 CAS číslo: 112-61-8 EINECS: 203-990-4 Merck Index: 12,08959 |