Methyl stearate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 112-61-8
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2CH3
Formula Weight: 298.51
Flash Point:
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃ Bod varu: 180…182 °C (4 mmHg) Bod tání: 38…42 °C Hustota: 1,007 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009005 CAS číslo: 112-61-8 EINECS: 203-990-4 Merck Index: 14,8804 |