Tisk…
Ethyl stearate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
207480050 207480250
ACRO207480050EA 1150 CZK
ACRO207480050 ACRO207480250
Ethyl stearate 97%
Ethyl stearate
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54
Bod varu: 213…215 °C (15 mmHg)
Bod tání: 30…39 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009006
CAS číslo: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %