Butylstearát, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Stearic acid butyl ester, Butyl octadecanoate
36338.36
36338.A3
36338.36EA
1980
CZK
36338.36
36338.A3
Butylstearát, tech.
Butylstearát
CAS No.: 123-95-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 340.59
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.861
Refractive Index: 1.4430
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-22°
Boiling Point: 343°
Beilstein Reference: 1792866
Merck Reference: 14,1589
MDL No.: MFCD00026669
Vzorec:
C₂₂H₄₄O₂ MW: 340.59 Bod varu: 343 °C Bod tání: 17…22 °C Hustota: 0.861 Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026669 CAS číslo: 123-95-5 EINECS: 204-666-5 Merck Index: 14,1589 |