Propyl formate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Formic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W294306-1KG-K
W294306-4KG-K
SIALW294306-1KG-KEA
0
CZK
SIALW294306-1KG-K
SIALW294306-4KG-K
Propyl formate, Sigma-Aldrich®
Propyl formate
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 81 °C (1013 hPa) Bod tání: –93 °C Hustota: 0,906 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003295 CAS číslo: 110-74-7 EINECS: 203-798-0 UN: 1281 ADR: 3,II Merck Index: 12,08043 |