Propyl formate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-74-7
Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -4°(25°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -93°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1739272
Merck Reference: 14,7858
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00003295
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 80…81 °C Bod tání: –93 °C Hustota: 0,904 Bod vzplanutí: –4 °C (25 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003295 CAS číslo: 110-74-7 EINECS: 203-798-0 UN: 1281 ADR: 3,II Merck Index: 14,7858 |