methylformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Formic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
291056-100ML
291056-1L
SIAL291056-100MLEA
3470
CZK
SIAL291056-100ML
SIAL291056-1L
methylformiát, Sigma-Aldrich®
methylformiát
Vzorec:
C₂H₄O₂ MW: 60,05 g/mol Bod varu: 32 °C (1013 hPa) Bod tání: –100,4 °C Hustota: 0,9713 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003291 CAS číslo: 107-31-3 EINECS: 203-481-7 UN: 1243 ADR: 3,I Merck Index: 12,06153 |