Tisk…

methylformiát 98% for spectroscopy

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Formic acid methyl ester

414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 3040 CZK
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
methylformiát 98% for spectroscopy
methylformiát
Vzorec: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Bod varu: 32 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Bod vzplanutí: –32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003291
CAS číslo: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR