Tisk…
methylformiát 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126820010 126820025
ACRO126820010EA 1320 CZK
ACRO126820010 ACRO126820025
methylformiát 97%, pure
methylformiát
Vzorec: C₂H₄O₂
Bod varu: 31…33 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Bod vzplanutí: –32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003291
CAS číslo: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %