Tisk…
ethylformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Formic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243434-1KG-K W243434-5KG-K
SIALW243434-1KG-KEA 19460 CZK
SIALW243434-1KG-K SIALW243434-5KG-K
ethylformiát, Sigma-Aldrich®
ethylformiát
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74.08
Bod varu: 148
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.9208
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003294
CAS číslo: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03841