ethylformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Formic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
112682-25ML
112682-500ML
112682-2.5L
SIAL112682-25MLEA
949
CZK
SIAL112682-25ML
SIAL112682-500ML
SIAL112682-2.5L
ethylformiát, Sigma-Aldrich®
ethylformiát
Vzorec:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol Bod varu: 148 °C (1013 hPa) Bod tání: –2 °C Hustota: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003294 CAS číslo: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)