Tisk…
ethylformiát 98+%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Formic acid ethyl ester
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 2950 CZK
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
ethylformiát 98+%, pure
ethylformiát
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Bod varu: 54 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,917 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003294
CAS číslo: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %