Isopropyl formate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Formic acid isopropyl ester
A17222.30
A17222.18
A17222.30EA
4670
CZK
A17222.30
A17222.18
Isopropyl formate ≥98%
Isopropyl formate
Purity: 98%
CAS No.: 625-55-8
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3685
Melting Point: -93°
Boiling Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1735844
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00014127
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 68…71 °C Bod tání: –93 °C Hustota: 0,880 Bod vzplanutí: –6 °C (21 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014127 CAS číslo: 625-55-8 EINECS: 210-901-2 UN: 1281 ADR: 3,II |