Tisk…
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270814-100G-K W270814-1KG-K W270814-4KG-K
SIALW270814-100G-KEA 3860 CZK
SIALW270814-100G-K SIALW270814-1KG-K SIALW270814-4KG-K
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009510
CAS číslo: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III