Tisk…
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
259942-500ML 259942-100ML
SIAL259942-500MLEA 3270 CZK
SIAL259942-500ML SIAL259942-100ML
Methyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009510
CAS číslo: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III