Tisk…
Methyl hexanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20638.0005 8.20638.0250
8.20638.0005EA 595 CZK
8.20638.0005 8.20638.0250
Methyl hexanoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009510
CAS číslo: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.33 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.7 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.396 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)