Methyl hexanoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
A10757.0BEA
6320
CZK
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
Methyl hexanoate ≥99%
Methyl hexanoate
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Bod varu: 150…151 °C Bod tání: –71 °C Hustota: 0,885 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009510 CAS číslo: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3,III |