Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243906-1KG-K
W243906-20KG-K
W243906-4KG-K
W243906-9KG-K
SIALW243906-1KG-KEA
2900
CZK
SIALW243906-1KG-K
SIALW243906-20KG-K
SIALW243906-4KG-K
SIALW243906-9KG-K
Ethyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl hexanoate
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Bod varu: 168 °C (1013 hPa) Bod tání: –67 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 52 °C |
MDL Number:
MFCD00009511 CAS číslo: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,03812 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)