Ethyl hexanoate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
164990050
164995000
164991000
ACRO164990050EA
795
CZK
ACRO164990050
ACRO164995000
ACRO164991000
Ethyl hexanoate 99+%
Ethyl hexanoate
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ Bod varu: 168 °C (760 mmHg) Bod tání: 67 °C Hustota: 0,869 g/cm³ Bod vzplanutí: 54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009511 CAS číslo: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,03812 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Density | (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |