Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
W292516-100G-K
W292516-1KG-K
SIALW292516-100G-KEA
2410
CZK
SIALW292516-100G-K
SIALW292516-1KG-K
Propylacetát, Sigma-Aldrich®
Propylacetát
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Bod varu: 102 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,886 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009372 CAS číslo: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3,II Merck Index: 12,08026 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...